Stampa…

Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran

T2965-1G T2965-5G
TCIAT2965-1GEA 36 EUR
TCIAT2965-1G TCIAT2965-5G
Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (by GC)
Tetrahydropyran-4-methanol
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00457804
CAS Number: 14774-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b64d6cf3e40ace8819d5ad252096daa6762b1132&vid=b64d6cf3e40ace8819d5ad252096daa6762b1132&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR