Stampa…

Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyltrimethoxysilane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl)trimethoxysilane

T2917-5G T2917-25G
TCIAT2917-5GEA 161 EUR
TCIAT2917-5G TCIAT2917-25G
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (by GC)
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane
Formula: C₁₃H₁₃F₁₇O₃Si
Peso molecolare: 568,30 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
MDL Number: MFCD07368748
CAS Number: 83048-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&vid=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR