Stampa…
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 96 EUR
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Peso molecolare: 175,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862647
CAS Number: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C