Stampa…
5-Thiazolemethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Thiazol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazole-5-methanol
T2779-25G T2779-5G
TCIAT2779-25GEA 147 EUR
TCIAT2779-25G TCIAT2779-5G
5-Thiazolemethanol ≥98.0% (by GC)
5-Thiazolemethanol
Formula: C₄H₅NOS
Peso molecolare: 115,15 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04115732
CAS Number: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %