Stampa…
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,6-Dithiapentalene
T2729-1G T2729-5G
TCIAT2729-1GEA 109 EUR
TCIAT2729-1G TCIAT2729-5G
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Thieno[2,3-b]thiophene
Formula: C₆H₄S₂
Peso molecolare: 140,22 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 7°C
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD02824126
CAS Number: 250-84-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %