Stampa…

1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T2697-1G T2697-5G
TCIAT2697-1GEA 100 EUR
TCIAT2697-1G TCIAT2697-5G
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₂H₁₂O₆
Punto di fusione: 380°C
CAS Number: 64198-16-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 56.00 to 57.70 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR