Tantalum pentachloride, anidro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₅Ta Punto di ebollizione: 239°C Punto di fusione: 220°C |
MDL Number:
MFCD00011253 CAS Number: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,09054 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |