Stampa…
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
T2598-1G T2598-5G
TCIAT2598-1GEA 24 EUR
TCIAT2598-1G TCIAT2598-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (by GC)
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,148 g/mol
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: 36°C
MDL Number: MFCD01321374
CAS Number: 6723-30-4
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %