Stampa…
(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2581-25G T2581-5G
TCIAT2581-25GEA 117 EUR
TCIAT2581-25G TCIAT2581-5G
(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (by GC)
(+)-Terpinen-4-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00077431
CAS Number: 2438-10-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Enantiomeric ratio (GC) (+) >65, (-) <35
Specific gravity (20/20) 0.9320 to 0.9440
Refractive index n20/D 1.4770 to 1.4810