4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₃BO₂ Punto di ebollizione: 43°C Flash Pt: 5°C |
MDL Number:
MFCD00674030 CAS Number: 25015-63-8 UN: 3399 ADR: 4.3,II |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...