2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅ClF₃N Punto di ebollizione: 53°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11042687 CAS Number: 61881-19-4 UN: 2924 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |