Stampa…
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T2429-1G T2429-5G
TCIAT2429-1GEA 42 EUR
TCIAT2429-1G TCIAT2429-5G
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (by GC)
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 150°C
Densità: 1,18
MDL Number: MFCD00040552
CAS Number: 6138-26-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %