Stampa…
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-Triphenylpropargyl Alcohol
T2418-25G T2418-5G
TCIAT2418-25GEA 127 EUR
TCIAT2418-25G TCIAT2418-5G
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₂₁H₁₆O
Peso molecolare: 284,36 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
MDL Number: MFCD00004449
CAS Number: 1522-13-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C