Stampa…
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2333-25G T2333-5G
TCIAT2333-25GEA 263 EUR
TCIAT2333-25G TCIAT2333-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (by HPLC)
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formula: C₁₈H₁₂N₄O₆
Punto di fusione: 280°C
MDL Number: MFCD00024636
CAS Number: 20440-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&vid=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%