Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
T2297-1G T2297-25G T2297-5G
TCIAT2297-1GEA 24 EUR
TCIAT2297-1G TCIAT2297-25G TCIAT2297-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (by GC) stabilizzato
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₅BO₂
Punto di ebollizione: 40°C
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192492
CAS Number: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %