Stampa…
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mixture of isomers ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Trimethylsilylcyclopentadiene (mixture of isomers), (2,4-Cyclopentadien-1-yl)trimethylsilane
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 46 EUR
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mixture of isomers ≥97.0% (by GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene
Formula: C₈H₁₄Si
Peso molecolare: 138,29 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –19°C
Flash Pt: 29°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00010666
CAS Number: 25134-15-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %