Stampa…
Tetradecyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2265-25ML T2265-500ML
TCIAT2265-25MLEA 56 EUR
TCIAT2265-25ML TCIAT2265-500ML
Tetradecyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Tetradecyl acrylate
Formula: C₁₇H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: 14°C
MDL Number: MFCD00673244
CAS Number: 21643-42-5
EINECS: 244-491-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %