Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2240-25G T2240-5G
TCIAT2240-25GEA 119 EUR
TCIAT2240-25G TCIAT2240-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formula: C₆H₆F₄O₂
Punto di ebollizione: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 7383-71-3
EINECS: 230-957-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %