4-Bromoisophthalic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 6939-93-1
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 1959392
Formula:
C₈H₅BrO₄ Punto di fusione: 296…302 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002404 CAS Number: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |