1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₇H₁₀F₃NO Punto di ebollizione: 77°C Flash Pt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00466213 CAS Number: 340-07-8 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |