Stampa…
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T2049-25G T2049-5G
TCIAT2049-25GEA 270 EUR
TCIAT2049-25G TCIAT2049-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Punto di ebollizione: 111°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01924576
CAS Number: 58268-08-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %