Stampa…
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2044-100G T2044-25G
TCIAT2044-100GEA 98 EUR
TCIAT2044-100G TCIAT2044-25G
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane
Formula: C₇H₁₅NO₄Si
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00015793
CAS Number: 15396-00-6
EINECS: 239-415-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %