Stampa…
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Dichlorotris(2-methoxyphenyl)bismuth
T1956-1G T1956-5G
TCIAT1956-1GEA 208 EUR
TCIAT1956-1G TCIAT1956-5G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride
Formula: C₂₁H₂₁BiCl₂O₃
Peso molecolare: 601.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038429
CAS Number: 121899-81-8
Visualizza i codici
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %