Stampa…

Dimethyl-5-bromoisophthalate ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

H50629.03 H50629.06
H50629.03EA 36.1 EUR
H50629.03 H50629.06
Dimethyl-5-bromoisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-bromoisophthalate

Purity: 98% CAS No.: 51760-21-5 Molecular Formula: C10H9BrO4 Formula Weight: 273.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00078709

Formula: C₁₀H₉BrO₄
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078709
CAS Number: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR