O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₁₁NOSi Punto di ebollizione: 105°C Flash Pt: 12°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00010872 CAS Number: 22737-36-6 UN: 2733 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |