Stampa…
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Tri(thiophen-2-yl)phosphine
T1666-1G T1666-5G
TCIAT1666-1GEA 84 EUR
TCIAT1666-1G TCIAT1666-5G
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Tri(2-thienyl)phosphine
Formula: C₁₂H₉PS₃
Peso molecolare: 280.36 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015471
CAS Number: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %