Stampa…
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1554-1G T1554-100MG
TCIAT1554-1GEA 375 EUR
TCIAT1554-1G TCIAT1554-100MG
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (by GC)
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,21 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C
Punto di fusione: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010542
CAS Number: 10135-38-3
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C