2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₂O₂Si Punto di ebollizione: 50°C Flash Pt: 18°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011729 CAS Number: 61550-02-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...