Stampa…
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 30 EUR
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (by GC)
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Formula: C₁₁H₁₆
Punto di ebollizione: 209°C
MDL Number: MFCD00153968
CAS Number: 91465-71-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %