Stampa…
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1347-25G T1347-5G
TCIAT1347-25GEA 274 EUR
TCIAT1347-25G TCIAT1347-5G
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one ≥97.0% (by GC)
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one
Formula: C₁₁H₁₂O
Punto di ebollizione: 270°C
MDL Number: MFCD00004144
CAS Number: 826-73-3
EINECS: 212-558-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %