Stampa…
3a,4,7,7a-Tetrahydroindene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
T1315-25ML T1315-500ML
TCIAT1315-25MLEA 51 EUR
TCIAT1315-25ML TCIAT1315-500ML
3a,4,7,7a-Tetrahydroindene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
3a,4,7,7a-Tetrahydroindene
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 160°C
Flash Pt: 38°C
MDL Number: MFCD00021227
CAS Number: 3048-65-5
EINECS: 221-260-3
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %