2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1303-25G
T1303-500G
T1303-100G
TCIAT1303-25GEA
53
EUR
TCIAT1303-25G
TCIAT1303-500G
TCIAT1303-100G
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate
Formula:
C₁₀H₁₄O₄S Punto di ebollizione: 141°C Punto di fusione: 10°C |
MDL Number:
MFCD00025910 CAS Number: 17178-10-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |