Stampa…
N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1277-25ML T1277-5ML
TCIAT1277-25MLEA 121 EUR
TCIAT1277-25ML TCIAT1277-5ML
N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (by GC)
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formula: C₇H₁₇NOSi
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010098
CAS Number: 13368-42-8
UN: 2924
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %