Trimethylsilylmethanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₂OSi Punto di ebollizione: 121°C Flash Pt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00004596 CAS Number: 3219-63-4 EINECS: 221-746-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |