Stampa…
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1222-25G T1222-5G
TCIAT1222-25GEA 668 EUR
TCIAT1222-25G TCIAT1222-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (by GC)
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Formula: C₈H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060139
CAS Number: 87769-39-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %