Stampa…
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Vinyl Ester
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
T1216-25G T1216-5G
TCIAT1216-25GEA 923 EUR
TCIAT1216-25G TCIAT1216-5G
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl trifluoroacetate
Formula: C₄H₃F₃O₂
Peso molecolare: 140,06 g/mol
Punto di ebollizione: 42°C
Flash Pt: –31°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003561
CAS Number: 433-28-3
EINECS: 207-088-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %