Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di ebollizione: 98°C |
MDL Number:
MFCD00016895 CAS Number: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |