Stampa…
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
T0997-25ML T0997-500ML
TCIAT0997-25MLEA 16 EUR
TCIAT0997-25ML TCIAT0997-500ML
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (by GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Formula: C₁₆H₃₀O₄
Peso molecolare: 286,41 g/mol
Punto di ebollizione: 280°C
Punto di fusione: –70°C
Flash Pt: 121°C
MDL Number: MFCD00059267
CAS Number: 6846-50-0
EINECS: 229-934-9
Merck Index: 14,09251
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %