Triethyl orthovalerate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₂₄O₃ Punto di ebollizione: 50°C |
MDL Number:
MFCD00059383 CAS Number: 919-29-9 EINECS: 213-047-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |