Stampa…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-propanediamine, 1,2-Bis(dimethylamino)propane
T0947-25ML T0947-5ML
TCIAT0947-25MLEA 347 EUR
TCIAT0947-25ML TCIAT0947-5ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (by GC)
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane
Formula: C₇H₁₈N₂
Peso molecolare: 130,24 g/mol
Punto di ebollizione: 72°C
MDL Number: MFCD00014871
CAS Number: 1822-45-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %