Stampa…
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T0901-25ML T0901-500ML
TCIAT0901-25MLEA 16 EUR
TCIAT0901-25ML TCIAT0901-500ML
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate
Formula: C₈H₁₄O₄S
Punto di ebollizione: 164°C
MDL Number: MFCD00008465
CAS Number: 4131-74-2
EINECS: 223-948-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %