Stampa…
2,4,6-Trimethylstyrene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
T0493-1ML T0493-5ML
TCIAT0493-1MLEA 35 EUR
TCIAT0493-1ML TCIAT0493-5ML
2,4,6-Trimethylstyrene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2,4,6-Trimethylstyrene
Formula: C₁₁H₁₄
Punto di ebollizione: 206°C
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008613
CAS Number: 769-25-5
EINECS: 212-205-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %