Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline
T0112-25G T0112-500G
TCIAT0112-25GEA 78 EUR
TCIAT0112-25G TCIAT0112-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 250°C
MDL Number: MFCD00023886
CAS Number: 1780-19-4
EINECS: 217-226-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %