Stampa…

Sertindole ≥95.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(2-(4-(5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)imidazolidin-2-one, 1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone

S0942-10MG S0942-50MG
TCIAS0942-10MGEA 97 EUR
TCIAS0942-10MG TCIAS0942-50MG
Sertindole ≥95.0% (by HPLC)
Sertindole
Formula: C₂₄H₂₆ClFN₄O
Peso molecolare: 440,95 g/mol
Punto di fusione: 155°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00867749
CAS Number: 106516-24-9
Merck Index: 14,08466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1caf6018a88903d307313a22f9d14869f6489efb&vid=1caf6018a88903d307313a22f9d14869f6489efb&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.00 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR