Sodio perborato tetraidrato 97,0 Titrimetric Biochemical Research
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perborato di sodio tetraidrato, Perossometaborato di sodio tetraidrato
Formula:
NaH₂BO₄·4H₂O Peso molecolare: 171.87 g/mol Punto di fusione: 60 |
MDL Number:
MFCD00149231 CAS Number: 10486-00-7 EINECS: 231-556-4 UN: 1479 ADR: 5.1 III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium permanganate method) | min. 97.0 % |
Chemiluminescence test (Luminol/POD/BNAO3) | to pass test |