Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₉S Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00054978 CAS Number: 92921-24-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.20 to 6.70 % |