Stampa…
Sodio idruro 60% dispersion in paraffin liquid
Fornitore: TCI
Pericolo
S0481-100G S0481-500G
TCIAS0481-100GEA 26 EUR
TCIAS0481-100G TCIAS0481-500G
Sodio idruro 60% dispersion in paraffin liquid
Sodio idruro
Formula: HNa
MDL Number: MFCD00003471
CAS Number: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,08625
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07e9595d0f4b36a9a712db158c2aca331cfc106&vid=27d4906823e11180c7cd9fbc83b478996d96a050&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Concentration of NaH 57.0 to 63.0 w/w%