Stampa…
4-Phenylmorpholine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-Phenylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 52.2 EUR
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163.22 g/mol
Punto di ebollizione: 268
Punto di fusione: 51…54 °C
Densità: 1.058 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006166
CAS Number: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C