RS-127445 hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
RS-127445 HCl, 4-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)-6-isopropylpyrimidin-2-amine hydrochloride
Formula:
C₁₇H₁₆FN₃·HCl Peso molecolare: 317.79 g/mol Punto di fusione: 158°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11112196 CAS Number: 199864-86-3 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 12.60 to 13.80 % |