Stampa…
Resiquimod ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-a,a-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, 1-(4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha,alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R-848
R0197-25MG R0197-100MG
TCIAR0197-25MGEA 59 EUR
TCIAR0197-25MG TCIAR0197-100MG
Resiquimod ≥98.0% (by HPLC)
Resiquimod
Formula: C₁₇H₂₂N₄O₂
Peso molecolare: 314,389 g/mol
Punto di fusione: 193°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00937759
CAS Number: 144875-48-9
Merck Index: 14,08151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&vid=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 18.50 %